L4795
L-365260
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[(3R)-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-N′-(3-methylphenyl)-urea
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1C[C@H](NC(=O)Nc2cccc(C)c2)N=C(c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H24N4O/c1-17-9-8-12-19(15-17)25-24(29)27-22-16-28(2)21-14-7-6-13-20(21)23(26-22)18-10-4-3-5-11-18/h3-15,22H,16H2,1-2H3,(H2,25,27,29)/t22-/m0/s1
Clé InChI
LIVVMCBMGZZRRY-QFIPXVFZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable