Principaux documents
L4518
Sigma-Aldrich
Lividomycin A sulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H55N5O18 · xH2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
761.77 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)C[C@H]4N)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O