L4417
Anti-phospho-Lck (pTyr192) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using full length recombinant human Lck protein.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr192)
Informations sur le gène
human ... LCK(3932)
mouse ... Lck(16818)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable