Principaux documents
L1760
Sigma-Aldrich
Laminaria saccharina seaweed
lyophilized powder
Synonyme(s) :
Broadleaf kelp, Sea belt, Sugar kelp
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
lyophilized powder
Application
Source of several sugars including laminarin and D-mannitol.
Autres remarques
Seaweed (excluding stipe) collected from the south coast of England in autumn.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Black, et al.
J. Mar. Biol. Ass. U.K., 33, 49-49 (1954)