K4263
Anti-Kaiso antibody ,Mouse monoclonal
clone 6F, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse, rat, canine, chicken
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using CSMLO (mouse mammary adenocarcinoma) cell extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZBTB33(10009)
mouse ... Zbtb33(56805)
rat ... Zbtb33(501506)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité