K1005
Monoclonal Anti-Kinesin antibody produced in mouse
clone IBII, ascites fluid
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IBII, monoclonal
Poids mol.
antigen 40-80 kDa (Two bands. Additional bands at 130-140 kDa may be present.)
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, sea urchin, frog, bovine
Technique(s)
western blot: 1:500 using kinesin-enriched rat brain preparation
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Kif5b(117550)
Spécificité
Immunogène
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable