K0515
Anti-Potassium Channel Kv12.1 (Elk1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-KCNH8, Anti-Voltage gated K+ channel subfamily H member 8, Anti-ether-a-go-go like K+ channel 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: 1:200 using rat cortex lysates
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnh8(246325)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable