J4500
Anti-c-Jun N-Terminal Kinase antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
Anti-JNK1, JNK2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
antigen, JNK1 46 kDa
antigen, JNK2 55 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:16,000 using rat brain extract and mouse NIH-3T3 fibroblast extract, respectively
western blot: 1:2,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable