J4024
JHW 007 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(3-endo)-3-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]-8-butyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: ~10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable