J2753
JWH-133
solid
Synonyme(s) :
3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC, 3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white
Solubilité
DMSO: <0.16 mg/mL
H2O: <0.28 mg/mL
ethanol: 11 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(C)(C)c1ccc2[C@@H]3CC(C)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
Informations sur le gène
human ... CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable