J2128
Anti-phospho-c-Jun (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: 1:200
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using extract of NIH3T3 anisomycin or UV-treated cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer63)
Informations sur le gène
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?