Principaux documents
I9512
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetylglycine
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
IAA-Gly
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable