I8021
L-N6-(1-Iminoethyl)lysine dihydrochloride
Synonyme(s) :
L-Lysine ω-acetamidine dihydrochloride, L-NIL dihydrochloride
111,00 €
About This Item
111,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CC(=N)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.2ClH/c1-6(9)11-5-3-2-4-7(10)8(12)13;;/h7H,2-5,10H2,1H3,(H2,9,11)(H,12,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
Clé InChI
OQIBCXRAFAHXMM-KLXURFKVSA-N
Informations sur le gène
human ... NOS2(4843)
Application
- to study its effects on leptin-induced modulation of fibronectin type III domain-containing five (FNDC5)/irisin in myocytes and fat cells of murine[1]
- to study its effects on leptin-induced inflammation in hepatocytes[2]
- to block the production of nitric oxide in mice bone marrow mesenchymal stromal cells (BMSCs)[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable