Principaux documents
I7904
Sigma-Aldrich
Indomethacin heptyl ester
methyl acetate solution, ≥98% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H30ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
methyl acetate solution
Puissance
0.04 μM IC50 (for human recombinat COX-2)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C26H30ClNO4/c1-4-5-6-7-8-15-32-25(29)17-22-18(2)28(24-14-13-21(31-3)16-23(22)24)26(30)19-9-11-20(27)12-10-19/h9-14,16H,4-8,15,17H2,1-3H3
Clé InChI
PYBCHCVNKGZCOH-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to inhibit COX-1 and COX-2. To achieve 50% inhibition of human recombinant COX-2 use I7904 at 0.04 uM/mL .
Actions biochimiques/physiologiques
Potent cyclooxygenase-2 inhibitor. 1700 times greater activity against COX-2 than COX-1.
Autres remarques
Derivatized indomethacin.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
8.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-13 °C - closed cup