I7659
Monoclonal Anti-Interleukin-1α antibody produced in mouse
clone 3405, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-1α
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3405, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 25 μg/mL
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL1A(3552)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable