Principaux documents
I6891
Sigma-Aldrich
H-7
Synonyme(s) :
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine, Isoquinoline-5-sulfonic 2-methyl-1-piperazide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.37
Beilstein:
5482740
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Pf
114 °C
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL
1 M HCl: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3
Clé InChI
BDVFVCGFMNCYPV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of cyclic nucleotide dependent protein kinase (PKA) and protein kinase C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable