Key Documents
I6009
SAFC
Isovaleryl chloride
Synonyme(s) :
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352200
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter