Principaux documents
I5629
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥98%
About This Item
Formule linéaire :
HN(CH2COOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.10
Numéro Beilstein :
878499
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98%
Pf
243 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives