Documents
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6NO4P · 2C7H10N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~95%
Forme
powder
Couleur
light purple
Température de stockage
−20°C
Substrats
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges