Documents
I5022
SAFC
Lithium ionophore III
Synonyme(s) :
ETH 1810, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-diisobutyl-cis-cyclohexane-1,2-dicarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H50N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.71
Numéro Beilstein :
6536266
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-21(2)19-29(20-22(3)4)27(31)25-17-11-12-18-26(25)28(32)30(23-13-7-5-8-14-23)24-15-9-6-10-16-24/h21-26H,5-20H2,1-4H3/t25-,26+/m0/s1
Clé InChI
QGKITQHJONXIQV-IZZNHLLZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A Zeevi et al.
The Journal of membrane biology, 121(2), 133-140 (1991-04-01)
The neutral, noncyclic Li(+)-selective ionophore ETH1810, which is a di-imide, differs structurally from previous similar ionophores by removal of the intramolecular symmetry of the N-imide substituents. Properties of this ionophore, as a potential carrier of lithium, were probed through studies