Principaux documents
I4022
Sigma-Aldrich
Hydrogen ionophore II
Synonyme(s) :
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H43N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.60
Beilstein:
217205
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
Clé InChI
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par