I1398
Inhibin β-Subunit Fragment 67-94 human
≥95% (HPLC)
About This Item
Source biologique
human
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 0.5 mg
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H]2CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C150H240N36O43S2/c1-14-81(10)117(158)143(221)174-101(67-85-37-18-17-19-38-85)135(213)165-93(43-24-31-61-153)126(204)161-92(42-23-30-60-152)127(205)167-98(53-56-112(192)193)133(211)173-104(70-115(198)199)136(214)178-108-76-230-231-77-109(141(219)176-107(75-188)139(217)181-118(78(4)5)145(223)177-106(74-187)138(216)168-99(54-57-113(194)195)132(210)172-103(69-87-72-159-90-40-21-20-39-89(87)90)124(202)160-73-111(191)180-122(150(228)229)83(12)16-3)179-148(226)123(84(13)189)185-134(212)97(47-28-35-65-157)164-128(206)96(46-27-34-64-156)169-142(220)110-48-36-66-186(110)149(227)105(71-116(200)201)175-130(208)95(45-26-33-63-155)162-125(203)91(41-22-29-59-151)163-131(209)100(55-58-114(196)197)170-144(222)119(79(6)7)182-146(224)120(80(8)9)183-147(225)121(82(11)15-2)184-137(215)102(68-86-49-51-88(190)52-50-86)171-129(207)94(166-140(108)218)44-25-32-62-154/h17-21,37-40,49-52,72,78-84,91-110,117-123,159,187-190H,14-16,22-36,41-48,53-71,73-77,151-158H2,1-13H3,(H,160,202)(H,161,204)(H,162,203)(H,163,209)(H,164,206)(H,165,213)(H,166,218)(H,167,205)(H,168,216)(H,169,220)(H,170,222)(H,171,207)(H,172,210)(H,173,211)(H,174,221)(H,175,208)(H,176,219)(H,177,223)(H,178,214)(H,179,226)(H,180,191)(H,181,217)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,215)(H,185,212)(H,192,193)(H,194,195)(H,196,197)(H,198,199)(H,200,201)(H,228,229)/t81-,82-,83-,84+,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-/m0/s1
Clé InChI
MFCCPILCNRYHNN-BLKMXGSCSA-N
Informations sur le gène
human ... MSMB(4477)
Amino Acid Sequence
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges