I1137
Isonicotinic acid
powder
Synonyme(s) :
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Forme
powder
Couleur
yellow to tan
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable