I0884
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti Human IgA Antibody - Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody produced in goat, Anti Human Iga
198,00 €
About This Item
198,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Anti-Human IgA (α-chain specific) antibody specifically recognizes human IgA.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable