Principaux documents
I0758
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
~95%
Synonyme(s) :
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
~95%
Pf
184-186 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
Clé InChI
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par