Documents
HUMANCD19-0002069
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal CD19+ B Cells
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Synonyme(s) :
B Cells, CD19+ Cells, Immune Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
Frozen Human Normal CD19+ B Cells, 10 Million Cells/per vial
Source biologique
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 10 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.We are pleased to offer these products from BioIVT.
B cells are a subset of lymphocytes that are a component of humoral response in adaptive immunity and secrete antibodies. B cells also function as antigen-presenting cells. CD19+ B cells encompass early stages of B cell differentiation. CD19+ B Cells are separated from mononuclear cells via immunomagnetic separation.
Used for a variety of applications, B cells are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Conditionnement
10 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
FAQs about BioIVT cell lines and culture, including cryopreserved PBMCs, BMMCs, and immune cell lines.