Principaux documents
HT1102128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
About This Item
Code UNSPSC :
41116124
Nomenclature NACRES :
NA.47
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
0.5 % (w/v) in water
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Autres remarques
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable