Principaux documents
HS2860CR
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., red, pk of 12
12 EA
62,80 €
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
62,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123304
Nomenclature NACRES :
NB.22
62,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cardboard
Caractéristiques
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
Conditionnement
pk of 12
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2860CR
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
Taille
133x133x50 mm
Couleur
red
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Autres remarques
Order partitions separately.
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC