Principaux documents
HS2201A
Droplet phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
4 EA
35,40 €
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
35,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 13 mm Tube Rack,
Conditionnement
pack of 4 inserts
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS2201A
Catégories apparentées
Description générale
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Informations légales
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC