HS206372A
Transfer Pipette
working volume 2 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations 0.25 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206372A
Capacité
5 mL
Volume de travail
2 mL
Catégories apparentées
Description générale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caractéristiques et avantages
- 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
- Bulk packed in a handy dispenser box
- Disposable