Principaux documents
HS206204
Pipette Stand
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
1 EACH
53,70 €
53,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
53,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.01
53,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
acrylic
clear
Caractéristiques
to hold 4 pipette(s)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206204
L × l × H
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
Description générale
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Caractéristiques et avantages
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review