Principaux documents
HS15907
Spatula with Scraper Round End & Tapered Flat End
stainless steel
1 EACH
11,40 €
11,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
11,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.71
11,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS15907
L × l
195 mm × 7.9 mm
Description générale
Spatula transfers, lifts, and handles powders and granular materials.
Caractéristiques et avantages
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Mirror finish with round flat and tapered flat ends
  • Autoclavable