Principaux documents
HS120661
Mini led light box
L × W × H 161 mm × 135 × 44
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le produit HS120661 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120661
L × l × H
161 mm × 135 × 44
Description générale
Mini LED Light Box saves bench space and can be stored in a drawer.
Caractéristiques et avantages
  • Slim light panel LED light source.
  • Color temperature 5,300K +/- 270K
  • Viewing area 125 x 100 mm (5" x 4") is perfect for quick screening of 96-well plates, Petri dishes, electrophoresis gels, slides, and transparencies
  • Powered by six 1.5V AAA (included)
  • Dimensions: 6.2 x 5.9 x 0.6 in (158 x 150 x 14 mm)