Principaux documents
HS120388
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, blue, pk of 10
10 EA
83,30 €
83,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
83,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.22
83,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x 5 mL tubes
Conditionnement
pk of 10
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120388
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Diam. des puits
22.6 mm
Couleur
blue
Catégories apparentées
Description générale
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informations légales
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC