Principaux documents
HS120191
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, green, pk of 2
2 EA
18,20 €
18,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
18,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.22
18,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
green POM
Caractéristiques
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
Conditionnement
pk of 2
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120191
L × l × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
Taille, diam.
4 wells × 12-30 mm
Couleur
green
Description générale
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Caractéristiques et avantages
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Informations légales
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC