Principaux documents
HS120177
Sharps container
1 lb, red polypropylene
1 EACH
90,30 €
90,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
90,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.51
90,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red polypropylene
Caractéristiques
Holds sharps
Conditionnement
pack of 18 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120177
Taille
115x115x192 mm
Capacité
1 lb
Description générale
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Stackable to reduce storage space before use
  • 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
  • Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
  • Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
  • Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
  • Pack of 18
À utiliser avec