Principaux documents
HS120117
Nitrogen-free weighing papers
W × L 4 × 4 in.
500 EACH
57,10 €
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
57,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.35
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120117
Larg. × L
4 × 4 in.
Couleur
white
Description générale
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.