Principaux documents
HS120043
Microtube Storage Box
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
5 EA
61,70 €
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
61,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41123300
Nomenclature NACRES :
NB.12
61,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black polypropylene
Caractéristiques
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Conditionnement
pk of 5
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS120043
L × l × H
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
Diam. des puits
12.3 mm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design