HPA078390
Anti-SYT5
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
540,00 €
About This Item
540,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human (2806)
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Séquence immunogène
CRRRTGKKSQAQAQVHLQEVKGLGQSYIDKVQPEVEELEPAPS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYT5(6861)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
CRRRTGKKSQAQAQVHLQEVKGLGQSYIDKVQPEVEELEPAPS
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable