HPA048022
Anti-FCRL3
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CD307c, FCRH3, IFGP3, IRTA3, SPAP2, SPAP2a, SPAP2b, SPAP2c, SPAP2d, SPAP2e
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Séquence immunogène
AQGDTYWYHDEKLLKIKHDKIQITEPGNYQCKTRGSSLSDAVHVEFSPDWLILQALHPVFEGDNVILRCQGKDNKNTHQKVYYKDGKQLPNSYNLEKITVNSVSRDNSKYHCTAYRKFYILDIEVTSKPLNIQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCRL3(115352)
Immunogène
Sequence
AQGDTYWYHDEKLLKIKHDKIQITEPGNYQCKTRGSSLSDAVHVEFSPDWLILQALHPVFEGDNVILRCQGKDNKNTHQKVYYKDGKQLPNSYNLEKITVNSVSRDNSKYHCTAYRKFYILDIEVTSKPLNIQ
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable