HPA043083
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-Cpla2-γ, Anti-Phospholipase a2, group ivc (cytosolic, calcium-independent)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Séquence immunogène
EAELDLWSKAPASCYILKGETGPVVMHFPLFNIDACGGDIEAWSDTYDTFKLADTYTLDVVVLLLALAKKNVRENKKKILRELMNVAGLYYPKD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2G4C(8605)
Description générale
Immunogène
Application
Anti-PLA2G4C antibody produced in rabbit has been used in western blotting, immunofluorescence and immunoprecipitation.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Liaison
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1