H9786
Anti-Hepatocyte Growth Factor Receptor (c-Met) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-HGF Receptor
457,00 €
About This Item
457,00 €
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable