H9537
Anti-HMG-1 antibody, Mouse monoclonal
clone HAP46.5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Amphoterin, Anti-HMGB1, Anti-High-Mobility-Group protein
548,00 €
About This Item
548,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HAP46.5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~25 kDa
Espèces réactives
canine, mouse, rat, chicken, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of human MCF7 breast carcinoma cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HMGB1(3146)
mouse ... Hmgb1(15289)
rat ... Hmgb1(25459)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Adéquation
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable