Key Documents
H9392
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide III-S sodium salt
Synonyme(s) :
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS
About This Item
Formule linéaire :
C12H16NO16S2Na3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Source biologique
Porcine
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OCC(O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO16S2.Na.H/c14-2-4(13-30(21,22)23)8(18)9(6(17)3-15)28-12-10(29-31(24,25)26)5(16)1-7(27-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-18H,3H2,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;
Clé InChI
PYSLWUAQYWXSFK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Autres remarques
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
Notes préparatoires
Produced by the action of heparinase I and II
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable