H8163
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) (NA-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HDAC5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~124 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured NIH-3T3 or HeLa cells
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma section
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC5
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 2-4 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and whole extract of rat pheochromocytoma PC-12 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- chromatin immunoprecipitation
- immunostaining
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable