Documents
H7391
Sigma-Aldrich
Hexadecanal dimethyl acetal
~98%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethoxyhexadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC