H7162
Anti-methyl-Histone H3 (Me-Lys9) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-H3K9me1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Drosophila, Caenorhabditis elegans, rat, bovine, human, mouse, frog, chicken
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist1h3i(319153) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
rat ... H3f3b(117056)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité