H6891
7β-Hydroxycholesterol
≥95%
Synonyme(s) :
5-Cholestene-3β,7β-diol
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3
Clé InChI
OYXZMSRRJOYLLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable