Principaux documents
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
Synonyme(s) :
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H40O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~99%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
Clé InChI
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable