H6639
Methyl heptacosanoate
≥99%
Synonyme(s) :
Heptacosanoic acid methyl ester
About This Item
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C28H56O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28(29)30-2/h3-27H2,1-2H3
Clé InChI
SCVPLVIKFSVDDH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable